Läs mer
Polyphenylmethylsiloxane, MW 2500-2700
Produktkod. 11485340
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485340 1 kg 1kg
11465340 50 g 50g
11475340 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485340 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044569.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9005-12-3 | C7H8OSi | 136.23 g/mol
En biokemikalie för proteomikforskning. En ny beläggning för mikroextraktion i fast fas. En polyfenylmetylsiloxan för användning i hudvård, solvård, färgkosmetik, hårvård och antiperspirant/deodorantapplikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-12-3
MDL-nummer MFCD00146731
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyphenylmethylsiloxane
Namnnotering M.W. 2,500 to 2,700
Fysisk form Vätska
Molekylformel (C24H32O16)n
Synonym triacetylcellulose, cellulose triacetate, beta-cellotriose undecaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-4,5-bis acetyloxy-6-2r,3r,4s,5r,6s-4,5,6-tris acetyloxy-2-acetyloxy methyl oxan-3-yl oxy-3-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-acetyloxy methyl oxan-2-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Kvantitet 1 kg
InChI-nyckel NNLVGZFZQQXQNW-ADJNRHBOSA-N
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC3C(C(C(C(O3)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetyloxi-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxi-6-(acetyloximetyl)oxan -2-yl]oxi-6-[(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxi-2-(acetyloximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-2-yl]metyl acetat
PubChem CID 44263853
Flampunkt 300°C (572°F)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.