Läs mer
Polyphosphoric Acid, 105% H3PO4 Basis, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15655380 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15655380 1 L Poly Bottle 1 L
15645380 100 mL Poly Bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15655380 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3986081L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
∼105% H3PO4 basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8017-16-1
Molekylformel (HO3P)n
MDL-nummer MFCD00084480
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn Polyphosphoric acid
LEDER [H]OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyphosphoric acid
pH Acidic
Färg Colorless
Smältpunkt 16°C
Kokpunkt 300°C
Densitet 2.06g/cm3 at 20°C
Odör Odorless
Förpackning Poly Bottle
Kvantitet 1 L
Linjär formel Hn+2PnO3n+1
Fysisk form Liquid
UN-nummer UN3264
Procent renhet 105% (H3PO4 basis)