Läs mer
Polyfosforsyra, ca 84 % (som fosforpentoxid)
Beskrivning
Polyfosforsyra används som dehydratiseringsmedel, cykliseringsmedel, acyleringsmedel, analytiskt reagens och som ringslutande reagens. Det används vid framställning av fosfatestrar, sura fosfater och läkemedel. Det är involverat i metallbehandling och som en asfalt- och bitumentillsats. Dessutom används det för bestämning av tryptofan och används som ett reagens för alkylerings- och acyleringsreaktioner av aromatiska och alkeniska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Polyfosforsyra används som dehydratiseringsmedel, cykliseringsmedel, acyleringsmedel, analytiskt reagens och som ringslutande reagens. Det används vid framställning av fosfatestrar, sura fosfater och läkemedel. Det är involverat i metallbehandling och som en asfalt- och bitumentillsats. Dessutom används det för bestämning av tryptofan och används som ett reagens för alkylerings- och acyleringsreaktioner av aromatiska och alkeniska föreningar.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med baser. Den reagerar häftigt med vatten för att generera värme och fosforsyra.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polyphosphoric acid |
| Densitet | 2.1 |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Anteckningar om analysprocent | (som fosforpentoxid) |
| UN-nummer | UN3264 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Merck Index | 14,7580 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten. |
| Procent renhet | ∼84% |
Säkerhet och hantering
- Polyphosphoric acid
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Polyphosphoric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.