Läs mer
Polyfosforsyra, ca 84 % (som fosforpentoxid)
Produktkod. 11383706
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383706 500 mL 500ml
11373706 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14856.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 8017-16-1 | (HO3P)n
Polyfosforsyra används som dehydratiseringsmedel, cykliseringsmedel, acyleringsmedel, analytiskt reagens och som ringslutande reagens. Det används vid framställning av fosfatestrar, sura fosfater och läkemedel. Det är involverat i metallbehandling och som en asfalt- och bitumentillsats. Dessutom används det för bestämning av tryptofan och används som ett reagens för alkylerings- och acyleringsreaktioner av aromatiska och alkeniska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Polyfosforsyra används som dehydratiseringsmedel, cykliseringsmedel, acyleringsmedel, analytiskt reagens och som ringslutande reagens. Det används vid framställning av fosfatestrar, sura fosfater och läkemedel. Det är involverat i metallbehandling och som en asfalt- och bitumentillsats. Dessutom används det för bestämning av tryptofan och används som ett reagens för alkylerings- och acyleringsreaktioner av aromatiska och alkeniska föreningar.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med baser. Den reagerar häftigt med vatten för att generera värme och fosforsyra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8017-16-1
Molekylformel (HO3P)n
MDL-nummer MFCD00084480
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn Polyfosforsyra
LEDER [H]OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyphosphoric acid
Densitet 2.1
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (som fosforpentoxid)
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3264
Merck Index 14,7580
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Procent renhet ∼84%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Polyphosphoric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Superphosphoric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.