Läs mer
Polyphosphoric Acid, Reagent grade, 115% H3PO4 basis, Honeywell™
Produktkod. 15621830 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15621830 1 kg Poly Bottle 1kg
15631830 25 g Poly Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15621830 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 2082131KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 115% H3PO4 basis
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8017-16-1
Molekylformel (HO3P)n
MDL-nummer MFCD00084480
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn Polyphosphoric acid
LEDER [H]OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyphosphoric Acid
Färg Colorless
Kokpunkt 300°C
Densitet 2.06g/mL at 25°C
Förpackning Poly Bottle
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Hn+2PnO3n+1
Fysisk form Liquid
UN-nummer UN3264
Procent renhet 115% (H3PO4 basis)
Kvalitet Reagent