Läs mer
Polyphosphoric Acid, Reagent grade, 115% H3PO4 basis, Honeywell™
Produktkod. 15631830 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15631830 25 g Poly Bottle 25g
15621830 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15631830 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 20821325G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 115% H3PO4 basis
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8017-16-1
Molekylformel (HO3P)n
MDL-nummer MFCD00084480
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn Polyphosphoric acid
LEDER [H]OP(O)(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Polyphosphoric Acid
Färg Colorless
Kokpunkt 300°C
Densitet 2.06g/mL at 25°C
Förpackning Poly Bottle
Kvantitet 25 g
Linjär formel Hn+2PnO3n+1
Fysisk form Liquid
UN-nummer UN3264
Procent renhet 115% (H3PO4 basis)
Kvalitet Reagent