Läs mer
Polyphosphoric Acid, Sigma-Aldrich™
Descrizione
Polyphosphoric acid (PPA) is a strong mineral acid that combines orthophosphoric acid and linear phosphoric acids. It is widely used in organic synthesis because of its powerful dehydrating properties, low nucleophilicity of the phosphoric acid media, good solvation power, relatively mild acidity, and low oxidation potential. Even though PPA is a significantly weaker acid than H2SO4, it demonstrates 100% dehydration rate.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Polyphosphoric Acid |
| Smältpunkt | -20°C |
| Kokpunkt | 530°C/1013 hPa |
| Densitet | 2.06 g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 100 mL |
| Molekylformel | HO[P(OH)(O)O](n)H |
| MDL-nummer | MFCD00084480 |
| Synonym | Polyphosphoric acid, PPA, Polyphosphoric acid |
| Kvalitet | Ungraded |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.