Läs mer
Polyfosforsyra, TRC
Produktkod. 30418802
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30418802 50 g
1 options
Produktkod. 30418802 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP68947050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyphosphoric Acid
CAS 8017-16-1
Kvantitet 50 g
Molekylformel H n+2 P n O 3n+1
Synonym Super Phos 105, Condensed Phosphoric Acids, PPA
LEDER COC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C