Läs mer
Polyfosforsyra, TRC
Produktkod. 30413765
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30413765 5 g
1 options
Produktkod. 30413765 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP6894705G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyphosphoric Acid
CAS 8017-16-1
Kvantitet 5 g
Molekylformel H n+2 P n O 3n+1
Synonym Super Phos 105, Condensed Phosphoric Acids, PPA
LEDER COC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C