Läs mer
Hamilton™ Polyplast Temp Lemo Elektrod
Längd (metrisk):
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (mV) | 0± 20mV |
| Noggrannhet (temperatur) | 0 °C till 60 °C |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Elektriska krav | 0± 20 mV, 57 till 59 mV |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 60 °C |
| Certifikat och efterlevnad | Ja, med uppmätta värden i buffert pH 4,01 och pH 7,00 |