Läs mer
Chemsplash Dammoverall i polyprop, marinblå dragkedja fram
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30058395
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30058395 Liten
30058399 Intermediär
30058342 Betydande
30058213 X-large
30058303 2X-large
30058417 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30058395 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 2523.300.004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 SEK
    1137.86 SEK / Paket med 50
    Save 122.14 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropylene Dust Suit Coverall är gjord av ett 30 gsm non-woven material och kommer med en hel dragkedja framtill, elastisk handled och ankel för att säkra passformen och har en huva.
Dammoverall i polypropen
  • 30GSM non-woven polypropen
  • Dragkedja fram
  • Elastisk handled/ankel
  • Huva
  • Lämplig för hygienregler / livsmedelsbearbetning
  • Rena områden / Avfallshantering
  • PFAS-fri
Beskrivning: Polypropylene Dust Suit Coverall är gjord av ett 30GSM non-woven-material och har en helt dragkedja framtill, elastisk handled och ankel för en säker passform och en huva. Individuellt förpackad för hygienändamål, den är lämplig för hygienregler, livsmedelsbearbetning, rena områden och avfallshantering.
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Slipsar
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Partikel
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)