Läs mer
Chemsplash Dammoverall i polyprop, marinblå dragkedja fram
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200105876
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Produktkod. 30058395
Brand: Chemsplash 2523.300.004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropylene Dust Suit Coverall är gjord av ett 30 gsm non-woven material och kommer med en hel dragkedja framtill, elastisk handled och ankel för att säkra passformen och har en huva.
Dammoverall i polypropen
  • 30GSM non-woven polypropen
  • Dragkedja fram
  • Elastisk handled/ankel
  • Huva
  • Lämplig för hygienregler / livsmedelsbearbetning
  • Rena områden / Avfallshantering
  • PFAS-fri
Beskrivning: Polypropylene Dust Suit Coverall är gjord av ett 30GSM non-woven-material och har en helt dragkedja framtill, elastisk handled och ankel för en säker passform och en huva. Individuellt förpackad för hygienändamål, den är lämplig för hygienregler, livsmedelsbearbetning, rena områden och avfallshantering.
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Slipsar
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Partikel
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)