Läs mer
Chemsplash Polyprop Dust Suit Overall, Zip Front Vit
Beskrivning
Dammoverall i polypropen
- 30GSM non-woven polypropen
- Dragkedja fram
- Elastisk handled/ankel
- Huva
- Lämplig för hygienregler / livsmedelsbearbetning
- Rena områden / Avfallshantering
- PFAS-fri
Beskrivning: Polypropylene Dust Suit Coverall är gjord av ett 30GSM non-woven-material och har en helt dragkedja framtill, elastisk handled och ankel för en säker passform och en huva. Individuellt förpackad för hygienändamål, den är lämplig för hygienregler, livsmedelsbearbetning, rena områden och avfallshantering.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |