Läs mer
Fisherbrand™ Polypropen 0,1mL Micro-Insert för bred öppningsflaska
Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
Micro Insert Only
Micro Insert, Attached Spring
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Micro Insert |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6 mm |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 0.3 mL |
| För användning med (applikation) | Mikrosampling |
| Inkluderar | Micro Insert Only |
| Volym (metrisk) Rest | <4μ L |
| Basstil | Konisk botten |
| Höjd (metrisk) | 29 mm |
| Visa mer |