Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylen 12 Channel Reagensreservoar
Produktkod. 15565604
Change view
Mått (L x B x H):
12,7 x 5,8 x 3,2 cm (5 x 2,25 x 1,25 tum)
Produktkod. Mått (L x B x H)
15565604 12,7 x 5,8 x 3,2 cm (5 x 2,25 x 1,25 tum)
1 options
Produktkod. 15565604 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer F378801200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.26 SEK
    598.36 SEK / Paket med 8
    Save 27.90 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropylen 12 Channel Reagent Reservoirs V-formade brunnar minimerar avfall genom att tillåta fullständig provtagning
  • Varje kanal rymmer 5 ml; numrerade för att underlätta serieutspädning
  • Kemikaliebeständig polypropenkonstruktion; skyddskåpa ingår
  • Kan användas med en-, 8- eller 12-kanalspipetter
  • Bred profil ger extra stabilitet; mäter 12,7 L x 5,8 cm B (5 x 2,25 tum)
  • Individuellt förseglad och steriliserad
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Mått (L x B x H) 12,7 x 5,8 x 3,2 cm (5 x 2,25 x 1,25 tum)
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoar
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bottenform Plan