Läs mer
Fisherbrand™ Pipeter i pasteurplast
Produktkod. 11577722 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11577722 1 mL Paket med 500
1 options
Produktkod. 11577722
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pipetter för enkel och säker vätskehantering. Fisherbrand™ Pasteurplastpipetter är inerta mot biologiska vätskor och de flesta syror. Ytans låga affinitet minskar förlusten av celler och värdefulla proteiner genom bindning.
Korskontaminering och överföring kan helt enkelt inte inträffa så att tråkiga städningar är onödiga. Dessutom finns det ingen risk för glasbrott med risk för att smittsamt material kommer ut.
  • Ny mjuk, elastisk glödlampa
  • Okrossbar– därmed minskad risk för glasskador
  • Gradfri öppning för snygg, ren och exakt dispensering
  • Präglade, externa graderingar
  • BSE-fri kan användas till mat
Specifikationer
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Matanalys
Inkluderar Kapillär aspirationsspets
Kvantitet 500 pack
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 150 mm
Typ Pasteurpipett