Läs mer
Fisherbrand™ Slide Mailer i polypropen med 2 ställen
Produktkod. 11755088 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Glidkapacitet:
2
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Glidkapacitet Förpackningsstorlek
11755088 2 Paket med 25
1 options
Produktkod. 11755088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00 SEK
    102.77 SEK / Paket med 25
    Save 204.23 SEK
    66% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara eller skicka två standardbilder med tillförsikt. Slide Mailer i polypropen med två ställen har skåror sida vid sida i ett robust polypropenskal. Stora, lätta att säkra tryckknappar ger säker förvaring. Disponibel.
  • Skydd håller två standardglas: 1 x 3 tum eller 25 x 75 mm
  • Stora, lätta snäpplock säkerställer att objektglasen sitter säkert i försändelsen
  • Sliderna ligger plant i separata kanaler för att undvika glidkontakt eller förskjutning
  • 25 engångsförsändelser per förpackning
Specifikationer
Typ Slide Mailer
Glidkapacitet 2
Färg Naturlig
Enheten håller Bilder
För användning med (utrustning) Standardobjektglas för mikroskop
Höjd (engelska) 0,2 tum
Höjd (metrisk) 5 mm
Längd (engelska) 3,7 tum
Längd (metrisk) 93 mm
Material Polypropen
Bredd (engelska) 2,7 tum
Bredd (metrisk) 68 mm