Läs mer
Brand™ Urinbägare, PP, utan lock, CE-IVD
Produktkod. 10384941 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
125 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10384941 125 ml Paket med 1000
1 options
Produktkod. 10384941 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 758901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 SEK
    959.33 SEK / Paket med 1000
    Save 345.67 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad av polypropen.
  • Tillverkad av PP
  • För hygienisk och luktfri urinprovshantering
  • CE-märkt enligt riktlinje EU IVDR 2017/746
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Urinbägare
Graderad Ja
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 70 mm
Antal per förpackning 1000/pack
Volym (metrisk) 125 ml