Läs mer
BRAND™ Urinbägare, PP, med skruvlock PE, CE-IVD
Handla allt Brand Produkter
Stängningsfärg:
Grön
Gult
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 240
Beskrivning
- PP, screw cap PE.
- For hygienic urine sample handling.
- CE marked according to guideline EU IVDR 2017/746
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Urine Beaker |
| Stängningsfärg | Grön |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
| Graderad | Yes |
| Material | Polypropylene |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsmaterial | Polyethylene |
| Färg | Transparent |
| För användning med (applikation) | Hygienic urine sample handling |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| Visa mer |