Läs mer
BRAND™ Urinbägare, PP, med skruvlock PE, CE-IVD
Produktkod. 10583872 Handla allt Brand Produkter
Change view
Stängningsfärg:
Grön
Gult
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 240
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg Sterilitet Förpackningsstorlek
10583872 Gult Sterila Paket med 240
10218361 Grön Icke-steril Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10583872 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 758910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5281.02 SEK
    4729.81 SEK / Paket med 240
    Save 551.21 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen med polyetenlock. BRAND™ Urinbägare med skruvlock är gjorda speciellt för hygienisk urinuppsamling och inneslutning. Sterila eller icke-sterila versioner finns tillgängliga. CE-märkt enligt riktlinje EU IVDR 2017/746.
  • PP, skruvlock PE.
  • För hygienisk urinprovshantering.
  • CE-märkt enligt riktlinje EU IVDR 2017/746
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Urinbägare
Stängningsfärg Gult
Förslutningstyp Skruvlock
Graderad Ja
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Stängningsmaterial Polyeten
Färg Genomskinlig
För användning med (applikation) Hygienisk urinprovshantering
Höjd (metrisk) 75 mm
Antal per förpackning 240/Pk.
Volym (metrisk) 100 mL