Läs mer
BRAND™ Urinbägare, PP, med skruvlock PE, CE-IVD
Produktkod. p-8004478 Handla allt Brand Produkter
Stängningsfärg:
Grön
Gult
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 240
Produktkod. 10583872
Brand: BRAND™ 758910
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av polypropen med polyetenlock. BRAND™ Urinbägare med skruvlock är gjorda speciellt för hygienisk urinuppsamling och inneslutning. Sterila eller icke-sterila versioner finns tillgängliga. CE-märkt enligt riktlinje EU IVDR 2017/746.
  • PP, skruvlock PE.
  • För hygienisk urinprovshantering.
  • CE-märkt enligt riktlinje EU IVDR 2017/746
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Urinbägare
Stängningsfärg Gult
Förslutningstyp Skruvlock
Graderad Ja
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Stängningsmaterial Polyeten
Färg Genomskinlig
För användning med (applikation) Hygienisk urinprovshantering
Höjd (metrisk) 75 mm
Antal per förpackning 240/Pk.
Volym (metrisk) 100 mL