Läs mer
Kappes Systeme™ Polypropylene 4085 Model Divisible Bin
Produktkod. 10655053
Encompass_Preferred
Change view
Färg:
Blått
Mått (L x B x H):
400 x 113 x 85 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10655053 Blått 400 x 113 x 85 mm Varje
1 options
Produktkod. 10655053 Leverantör Kappes Systeme™ Leverantörsnummer 6631.00.3344
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Typ Storage Bin
Material Polypropylene
Färg Blått
Form Rectangular
Monteringstyp Stackable
För användning med (applikation) Storage
Serie 4085
Kvantitet 1/Pk.
Mått (L x B x H) 400 x 113 x 85 mm
Längd (metrisk) 400 mm
Bredd (metrisk) 113 mm
Höjd (metrisk) 85 mm
För användning med (utrustning) Shelf and/or System Cabinet