Läs mer
Kappes Systeme™ Polypropylene 5085 Model Divisible Bin
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Storage Bin |
| Material | Polypropylene |
| Färg | Blått |
| Form | Rectangular |
| Monteringstyp | Stackable |
| För användning med (applikation) | Storage |
| Serie | 5085 |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Mått (L x B x H) | 500 x 113 x 85 mm |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Visa mer |