Beskrivning
- Djup brunn (1,2 ml)
- Hög klarhet
- Försteriliserad
Beställningsinfo
dimBottom
Specifikationer
Specifikationer
| Certifierad | Ja |
| Array | 8 x 12 |
| Produkttyp | 96 Deep-Well Plate |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterila |
| Total volym (metrisk) Tja | 1.2 mL |
| Well Shape | Rund botten (U-brunn) |
| Dnase Free | Ja |
| För användning med (applikation) | För screening med hög genomströmning, provtagning, förvaring av föreningar, föreningsbibliotek och tillämpningar för kombinatorisk kemi |
| Visa mer |