Läs mer
Greiner Bio-One Polypropen 96-brunnars F-botten mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10093241
Change view
Färg:
Klart
Svart
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Sterilitet unitSize
10093241 Klart Sterila -
10131992 Klart Icke-steril Paket med 100
10706172 Svart Icke-steril Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10093241 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 655261
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för hög motståndskraft mot vanliga kemikalier och termisk stabilitet. Greiner Bio-–One polypropen 96 brunnar mikroplattor– är idealiska för förvaring av aktiva reagenser, patientprover eller biomolekyler.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Traceability to production through a defined LOT number system
  • Applications: - Long-term storage of active agents - Storage of patient samples in diagnostics - Storage of DNA or RNA, stock cultures
  • Uniform external dimensions
  • Well-to-well spacing 9 mm
  • Alphanumeric well coding High chemical resistance
  • High temperature resistance (-196 to +121°C)
  • Sealable with adhesive films and heat sealer or CapMats
  • Solid bottom
  • Well profile: F-Bottom/chimney well (flat bottom)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Without Lid
Array 8 x 12
Färg Klart
Material Polypropylene
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Non-treated
Well Shape Flat Bottom (F-well)
För användning med (applikation) Long-term storage of active agents
Kvantitet 100/Cs.
Temperaturområde (metriskt) –196 to 121°C