Läs mer
Greiner Bio-One Polypropen 96-brunnars F-botten mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8004480
Färg:
Klart
Svart
Sterilitet:
Icke-steril
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10131992
Brand: Greiner Bio-One 655201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för hög motståndskraft mot vanliga kemikalier och termisk stabilitet. Greiner Bio-–One polypropen 96 brunnar mikroplattor– är idealiska för förvaring av aktiva reagenser, patientprover eller biomolekyler.
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
  • Icke-pyrogen
  • Tillverkad under DIN ISO 9001 riktlinjer
  • Spårbarhet till produktion genom ett definierat LOT-nummersystem
  • Användningsområden: - Långtidslagring av aktiva ämnen - Förvaring av patientprover i diagnostik - Förvaring av DNA eller RNA, stamkulturer
  • Enhetliga yttre dimensioner
  • Brunn till brunn avstånd 9 mm
  • Alfanumerisk brunnskodning Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturbeständighet (-196 till +121 °C)
  • Förseglingsbar med självhäftande filmer och värmeförseglare eller CapMats
  • Fast botten
  • Brunnsprofil: F-botten/skorstensbrunn (platt botten)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Långtidsförvaring av aktiva ämnen
Kvantitet 100/Cs.
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +121 °C