Läs mer
Fisherbrand™ Polypropylene 96 Well Microplate
Total volym (metrisk) Tja:
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Unique, patented sealing cap allows penetration of a needle through the cap into each well, minimising coring of the needle as the base of each well of the cap has been reduced in thickness
- Small radius on all corners to prevent sample precipitation and improve concentration
- DNase and RNase free
- Applications include SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Material | Polypropylene |
| Antal Wells | 96 |
| Total volym (metrisk) Tja | 2 ml |
| Well Shape | Square, Conical Bottom (V-well) |
| Dnase Free | Yes |
| Antal per förpackning | 50 |
| RNase fri | Yes |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.