Läs mer
KleenGuard™ A71 Skyddsskyddsoverall för kemisk spray
Produktkod. 12631396
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12631396 Betydande Paket med 10
12621396 Intermediär Paket med 10
12651396 2X-large Paket med 10
12641396 X-large Paket med 10
12661396 3X-large Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12631396 Leverantör KleenGuard™ Leverantörsnummer 96770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3685.50 SEK
    2283.02 SEK / Paket med 10
    Save 1402.48 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Overallen skapar en spraytät och vätsketät barriär mot skadliga ämnen vid arbete med farliga kemikalier.
  • Godkänd som Complex Design (Kategori 3) utrustning - erbjuder skydd till de nivåer som specificerats för Typ 3, 4 och 5 av CEN
  • Mycket synlig gul färg - för förbättrad arbetarsäkerhet
  • Idealisk för arbete med farliga kemikalier - skyddar mot vätske-, aerosol- och torra kemikaliestänk, sprayer och damm i industriella lågtrycksrengörings- och underhållsområden
  • Engångsskyddskläder för att förbättra säkerhet och komfort i högriskområden - skapa en spray- och vätsketät barriär mot skadliga kemikaliestänk, vätskor eller dammpartiklar
  • Lämplig för användning som skydd mot smittämnen och biologiska faror
  • Lämplig för användning som skydd mot fasta partiklar och partikelformig radioaktiv kontaminering
  • Behandlad för att vara antistatisk
  • EN 1073-2 godkänd för skydd mot radioaktivt damm
  • Antistatisk EN 1149-1 för kritiska områden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Allmänna skyddsbyxor
Storlek Betydande
Material Spunbond polypropen
Färg Gult
Disponibel Återanvändbar
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass Typ 3, 4 och 5
Motstånd Perforering, Flamma, Abrasion, Tårar, Partikel, Vätska
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)
För användning med (applikation) Farliga kemikalier
Stil Helkropp