Läs mer
KleenGuard™ KleenGuard™ A71 Kemiskt sprayskyddsoverall
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Godkänd som Complex Design (Kategori 3) utrustning - erbjuder skydd till de nivåer som specificerats för Typ 3, 4 och 5 av CEN
- Mycket synlig gul färg - för förbättrad arbetarsäkerhet
- Idealisk för arbete med farliga kemikalier - skyddar mot vätske-, aerosol- och torra kemikaliestänk, sprayer och damm i industriella lågtrycksrengörings- och underhållsområden
- Engångsskyddskläder för att förbättra säkerhet och komfort i högriskområden - skapa en spray- och vätsketät barriär mot skadliga kemikaliestänk, vätskor eller dammpartiklar
- Lämplig för användning som skydd mot smittämnen och biologiska faror
- Lämplig för användning som skydd mot fasta partiklar och partikelformig radioaktiv kontaminering
- Behandlad för att vara antistatisk
- EN 1073-2 godkänd för skydd mot radioaktivt damm
- Antistatisk EN 1149-1 för kritiska områden
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Overaller för allmänna ändamål |
| Storlek | X-large |
| Material | Spunbond polypropen |
| Färg | Gult |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | Elastisk |
| Visa mer |