Läs mer
KleenGuard™ KleenGuard™ A71 Kemiskt sprayskyddsoverall
Produktkod. 12661396
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12661396
Brand: KleenGuard™ 96800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Overallen skapar en spraytät och vätsketät barriär mot skadliga ämnen vid arbete med farliga kemikalier.
  • Godkänd som Complex Design (Kategori 3) utrustning - erbjuder skydd till de nivåer som specificerats för Typ 3, 4 och 5 av CEN
  • Mycket synlig gul färg - för förbättrad arbetarsäkerhet
  • Idealisk för arbete med farliga kemikalier - skyddar mot vätske-, aerosol- och torra kemikaliestänk, sprayer och damm i industriella lågtrycksrengörings- och underhållsområden
  • Engångsskyddskläder för att förbättra säkerhet och komfort i högriskområden - skapa en spray- och vätsketät barriär mot skadliga kemikaliestänk, vätskor eller dammpartiklar
  • Lämplig för användning som skydd mot smittämnen och biologiska faror
  • Lämplig för användning som skydd mot fasta partiklar och partikelformig radioaktiv kontaminering
  • Behandlad för att vara antistatisk
  • EN 1073-2 godkänd för skydd mot radioaktivt damm
  • Antistatisk EN 1149-1 för kritiska områden
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek 3X-large
Material Spunbond polypropen
Färg Gult
Disponibel Återanvändbar
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass Typ 3, 4 och 5
Motstånd Perforering, Flamma, Abrasion, Tårar, Partikel, Vätska
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)
För användning med (applikation) Farliga kemikalier
Stil Helkropp