Läs mer
Hirschmann™ Gängadapter av polypropen
Produktkod. 10380201
Change view
Trådstorlek:
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
38/430 mm
40 mm
A 32 till A 38
A 32 till A 45
A 45 till S 40
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek unitSize
10380201 A 32 till A 38 -
10009740 A 45 till S 40 Varje
10319820 A 32 till A 45 -
10195260 25 mm -
10482101 28 mm -
10624542 32 mm -
10408372 38 mm -
10278130 40 mm -
10495243 38/430 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10380201 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9313505
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropen (PP) Gängad adapter för anpassning på de vanligaste flaskorna.
  • 9313505/9313506: För användning med ceramus™ -klassisk.
  • 9313527: För användning med ceramus™ , solarus™ och opus™ .
Specifikationer
Produkttyp Adapter
Material Polypropen
Trådstorlek A 32 till A 38