Läs mer
Hirschmann™ Gängadapter av polypropen
Trådstorlek:
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
38/430 mm
40 mm
A 32 till A 38
A 32 till A 45
A 45 till S 40
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För anpassning på de vanligaste flaskorna
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Adapter |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | ceramus™ och opus™ |
| Trådstorlek | 38 mm |
| Diameter (metrisk) Hals | 45 mm |