Läs mer
Hirschmann™ Gängadapter av polypropen
Produktkod. 10482101
Trådstorlek:
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
38/430 mm
40 mm
A 32 till A 38
A 32 till A 45
A 45 till S 40
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10482101
Brand: Hirschmann™ 9313503
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropen (PP) Gängad adapter för anpassning på de vanligaste flaskorna.
  • För anpassning på de vanligaste flaskorna
Specifikationer
Produkttyp Adapter
Material Polypropen
För användning med (utrustning) ceramus™ klassisk och EM-dispenser
Kvantitet 1 st
Trådstorlek 28 mm
Diameter (metrisk) Hals 32 mm