Läs mer
Eppendorf™ Adapter av polypropen
Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
Flaskgänga 25 mm
Flaskgänga 32 till 28 mm
Flaskgänga GL 32 till GL 27
Flaskgänga GL 32 till GL 45
Flaskgänga GL 32 till NS 24/29
Flaskgänga GL 32 till NS 29/32
Flaskgänga GL 45 till GL 35
Flaskgänga GL 45 till GL 38
Flaskgänga GL 45 till S 40
Flaskhals 19/26
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Adapter |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Flaskgänga GL 32 till NS 29/32 |
| Kvantitet | 1 st |