Läs mer
Eppendorf™ Adapter av polypropen
Produktkod. 10691312 Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
Flaskgänga 25 mm
Flaskgänga 32 till 28 mm
Flaskgänga GL 32 till GL 27
Flaskgänga GL 32 till GL 45
Flaskgänga GL 32 till NS 24/29
Flaskgänga GL 32 till NS 29/32
Flaskgänga GL 45 till GL 35
Flaskgänga GL 45 till GL 38
Flaskgänga GL 45 till S 40
Flaskhals 19/26
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10691312
Brand: Eppendorf™ 4960800120
Bara null kvar
Specifikationer
Produkttyp Adapter
Material Polypropen
För användning med (utrustning) Flaskgänga GL 45 till GL 35
Kvantitet 1 st