Läs mer
Eppendorf™ Adapter av polypropen
Produktkod. 10738052 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Flaskgänga 25 mm
Flaskgänga 32 till 28 mm
Flaskgänga GL 32 till GL 27
Flaskgänga GL 45 till GL 35
Flaskgänga GL 45 till GL 38
Flaskgänga GL 45 till S 40
Flaskhals 19/26
Flasktråd GL 32 till GL 45
Thread GL 32 till NS 29/32
Tråd GL 32 till NS 24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10738052 Flaskgänga 32 till 28 mm Varje
10023211 Flaskgänga 25 mm Varje
10206531 Flaskgänga GL 32 till GL 27 Varje
10586911 Flasktråd GL 32 till GL 45 Varje
10277011 Tråd GL 32 till NS 24/29 Varje
10217111 Thread GL 32 till NS 29/32 Varje
10237111 Flaskgänga GL 45 till GL 38 Varje
10691312 Flaskgänga GL 45 till GL 35 Varje
10328661 Flaskgänga GL 45 till S 40 Varje
10338611 Flaskhals 19/26 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10738052 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 4960800058
I lager
Specifikationer
Produkttyp Adapter
Material Polypropen
För användning med (utrustning) Flaskgänga 32 till 28 mm
Kvantitet 1 st
Trådstorlek 32 till 28 mm