Läs mer
Eppendorf™ Adapter av polypropen
Produktkod. p-8004484 Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
Bottle thread GL 32 to GL 45
Flaskgänga 25 mm
Flaskgänga 32 till 28 mm
Flaskgänga GL 32 till GL 27
Flaskgänga GL 32 till NS 24/29
Flaskgänga GL 32 till NS 29/32
Flaskgänga GL 45 till GL 35
Flaskgänga GL 45 till GL 38
Flaskgänga GL 45 till S 40
Flaskhals 19/26
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10023211
Brand: Eppendorf™ 4960800040
Bara null kvar
Specifikationer
Produkttyp Adapter
Material Polypropen
För användning med (utrustning) Flaskgänga 25 mm
Kvantitet 1 st