Läs mer
Poulten & Graf GmbH Polypropenadapter för FORTUNA™ Dispenser med jordfog
Produktkod. 10094790
Trådstorlek:
TS 19
TS 24
TS 29
TS 45
TS 60
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10094790
Brand: Poulten & Graf GmbH 101 09245
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyll i a FORTUNA™ Dispenser med adapter som finns i ett brett urval av trådar. Poulten & Graf GmbH Polypropenadapter för FORTUNA™ Dispenser med jordfog gör att mindre behållare kan stödjas ovanpå den befintliga reservoaren.
  • Lämplig för OPTIFIX och POLYFIX dispenser
  • Tillverkad av polypropen
  • Adapter med jordfog
  • Kan användas för de flesta kemikalier och vätskor
Specifikationer
Produkttyp Adaptrar för OPTIFIX och POLYFIX Dispensrar
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Beskrivning Adaptrar för OPTIFIX och POLYFIX dispensrar
Material Polypropen
För användning med (utrustning) OPTIFIX och POLYFIX dispensrar
Kvantitet 1
Trådstorlek TS 45
Trådtyp Jordfog