Läs mer
Poulten & Graf GmbH Polypropenadapter för FORTUNA™ Dispenser med tråd
Trådstorlek:
GL 25
GL28
GL-30
GL 33
GL 36
GL 55
GL 60
GL 65
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lämplig för OPTIFIX och POLYFIX dispenser
- Tillverkad av polypropen
- Adapter med gängor
- Kan användas för de flesta kemikalier och vätskor
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Adaptrar för OPTIFIX och POLYFIX Dispensrar |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Adaptrar för OPTIFIX och POLYFIX dispensrar |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | OPTIFIX och POLYFIX dispensrar |
| Kvantitet | 1 |
| Trådstorlek | GL 60 |