Läs mer
Poulten & Graf GmbH Polypropenadapter för FORTUNA™ Dispenser med tråd
Produktkod. 10496881
Change view
Trådstorlek:
GL 25
GL28
GL-30
GL 33
GL 36
GL 55
GL 60
GL 65
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek unitSize
10496881 GL 36 Varje
10036201 GL 60 Varje
10166250 GL 65 Varje
10369990 GL28 Varje
10024750 GL-30 Varje
10390131 GL 33 Varje
10646171 GL 55 Varje
10610713 GL 25 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10496881 Leverantör Poulten & Graf GmbH Leverantörsnummer 101 09036
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fyll i a FORTUNA™ Dispenser med adapter som finns i ett brett urval av trådar. Poulten & Graf GmbH Polypropenadapter för FORTUNA™ Dispenser med tråd gör att mindre behållare kan stödjas ovanpå den befintliga reservoaren.
  • Lämplig för OPTIFIX och POLYFIX dispenser
  • Tillverkad av polypropen
  • Adapter med gängor
  • Kan användas för de flesta kemikalier och vätskor
Specifikationer
Produkttyp Adaptrar för OPTIFIX och POLYFIX Dispensrar
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Beskrivning Adaptrar för OPTIFIX och POLYFIX dispensrar
Material Polypropen
För användning med (utrustning) OPTIFIX och POLYFIX dispensrar
Kvantitet 1
Trådstorlek GL 36