Description
- Tål extrema temperaturförändringar från -20 °C till +80 °C.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Portventillåsning |
| Alternativt artikelnummer | JUSTERING AV GATE VENTIL LOCKOUT 1-6,5 tum. W /ETIKETTER |
| Färg | Rött |
| Material | Polypropen |
| Certifikat och efterlevnad | OSHA 1910.147 |
| Beskrivning | Justerbar spärrventil |
| Diameter (engelska) | 6,68 tum. |
| Diameter (engelska) Shackle | 0,37 tum. |
| Diameter (metrisk) | 169.67 mm |
| Diameter (metrisk) bygel | 9.4 mm |
| Show More |