Läs mer
Polypropylene (Amorphous), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Homopolymer Polypropylene |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3 |
| Formel vikt | 42.047 |