Läs mer
Kartell™ Centrifugera mikrorör
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Inkluderar:
Fäst snäpplock
Ingen mössa
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Designad för att motstå en centrifugkraft upp till RCF 11 000. Kartell™ Centrifugermikrorör är idealiska för provanalys.
- Finns med lock
- Tillverkad av polypropen eller polyeten
- Autoklaveringsbar
- CE-märkning
- IVD godkänd
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE –IVD |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Provanalys |
| För användning med (utrustning) | Vitatron |
| Höjd (metrisk) | 30mm |
| Inkluderar | Fäst snäpplock |
| Antal per förpackning | 1000/pack |
| Visa mer |