Läs mer
Kartell™ Centrifugera mikrorör
Produktkod. 12080018
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
Inkluderar:
Fäst snäpplock
Ingen mössa
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12080018
Brand: Kartell™ 0029800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att motstå en centrifugkraft upp till RCF 11 000. Kartell™ Centrifugermikrorör är idealiska för provanalys.
  • Finns med lock
  • Tillverkad av polypropen eller polyeten
  • Autoklaveringsbar
  • CE-märkning
  • IVD godkänd
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE –IVD
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Färg Genomskinligt
Material Polypropen
För användning med (applikation) Provanalys
För användning med (utrustning) Olli CD
Inkluderar Fäst snäpplock
Antal per förpackning 1000/pack
Volym (metrisk) 1.5mL
Max. RCF 11,000 x g