Läs mer
Kartell™ Inmatningsfack
Produktkod. 11311215
Change view
Mått (L x B x H):
Invändigt: 510 x 345 x 110 mm; Exteriör: 510 x 350 x 105 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11311215 Invändigt: 510 x 345 x 110 mm; Exteriör: 510 x 350 x 105 mm Varje
1 options
Produktkod. 11311215 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0054800
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med polypropen för styrka och hållbarhet. Kartell™ Inmatningsbrickor är autoklaverbara och användbara för att hålla flaskor i olika storlekar på en bänkskiva.
  • Stark, tuff, flerfaldig användning
  • 12L autoklaverbar bricka för en mängd olika användningsområden
  • 2 mm gjuten polypropenkropp har ribbstag runt läppen för extra styrka
  • Vrider sig inte när den bärs
  • Rymmer 18 x 500 ml eller 12 x 1 L flaskor
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 12 L
Mått (L x B x H) Invändigt: 510 x 345 x 110 mm; Exteriör: 510 x 350 x 105 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 110 mm (interiör), 105 mm (exteriör)
Längd (metrisk) 345 mm (interiör), 510 mm (exteriör)
Material Polypropen
Typ Bricka
Bredd (metrisk) 510 mm (interiör), 350 mm (exteriör)
Inkluderar Stärkande revben
Antal per förpackning 1 Styck
Form Rektangulär