Läs mer
Buerkle™ Kulventil av polypropen med utloppsvinkel
Produktkod. 10407961 Handla allt Bürkle Produkter
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10407961
Brand: Buerkle™ 05000100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kulventil PP passar alla behållare med R 3/4 tum anslutningsgänga. Den kan fästas på nästan alla behållare med gängadaptrar. Robust industriell kvalitet, stort flöde.
En kulventil av polypropen som passar alla behållare med R3/4 in. anslutningsgänga. Robust industriell kvalitet, stort flöde.
  • Lämplig för vätskor som tenderar att kristallisera ut
  • Max. 4 bar tryck vid 20 °C
  • Med anslutningsmutter, garanterad vertikal position av ventilen
  • Inkluderar utloppsvinkel
  • Slangmunstycke 16mm diameter
  • Nominell bredd 12 mm diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kulventil
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (utrustning) Lämplig för kristalliserande media
Inkluderar Urladdningsvinkel