Läs mer
Buerkle™ Kulventil av polypropen, mat
Produktkod. 10204744 Handla allt Bürkle Produkter
Bredd (metrisk):
20 mm
25 mm
N/A
Utloppsport:
M29 x 1,75, Outer
M36 x 3, Outer
M42 x 3, Outer
N/A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10204744
Brand: Buerkle™ 05008203
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kulventil av PP med ytter-/innergänga, glasfiberförstärkt, kula av PP, handtag med O-ring av livsmedelssäker NBR och tätning av HDPE.
  • Max. arbetstryck 1 bar (vid +20° C)
  • Max. driftstemperatur 100° C
  • Lämplig för mat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Ball Valve
Material Polypropen
Tryck 10 bar
Bredd (metrisk) 20 mm
Inkluderar Ytter-/innergänga, glasfiberförstärkt, kula av PP, handtag med O-ring av livsmedelssäker NBR och tätning av HDPE
Utloppsport N/A