Läs mer
Buerkle™ Kulventil av polypropen, mat
Handla allt Bürkle Produkter
Bredd (metrisk):
20 mm
25 mm
N/A
Utloppsport:
M29 x 1,75, Outer
M36 x 3, Outer
M42 x 3, Outer
N/A
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Max. arbetstryck 1 bar (vid +20° C)
- Max. driftstemperatur 100° C
- Lämplig för mat
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kulventil |
| Material | Polypropen |
| Bredd (metrisk) | N/A |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| För användning med (utrustning) | Tråd, Inflödessida: 1 tum, Yttre ; Gänga utgående sida: M42 x 3, yttre |
| Utloppsport | M42 x 3, Outer |
| Färg | Vitt och rött |