Läs mer
Buerkle™ Kulventil av polypropen, mat
Handla allt Bürkle Produkter
Bredd (metrisk):
20 mm
25 mm
N/A
Utloppsport:
M29 x 1,75, Outer
M36 x 3, Outer
M42 x 3, Outer
N/A
Förpackningsstorlek:
Varje
Beschreibung
- Max. arbetstryck 1 bar (vid +20° C)
- Max. driftstemperatur 100° C
- Lämplig för mat
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ball Valve |
| Material | Polypropen |
| Tryck | 10 bar |
| Bredd (metrisk) | 20 mm |
| Inkluderar | Ytter-/innergänga, glasfiberförstärkt, kula av PP, handtag med O-ring av livsmedelssäker NBR och tätning av HDPE |
| Utloppsport | N/A |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur