Läs mer
Masterflex™ Polypropen hullingförsedda kopplingar/reducersatser
Beskrivning
Cole-Parmer Polypropen hullingförsedda kopplingar/reducersatser, autoklaverbara: Autoklaverbar, för användning med: Hane Luer Lock, Förpackningsmängd: 1 förpackning, Hullingförsedd koppling/reducersats
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Storlek: Large |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Luer Lock hane |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Produkttyp | Hullingförsedda anslutnings-/reducersats |